missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-3-Chloro-2-propen-1-ol, TRC

Artikelnummer. 30011807
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30011807 50 mg
30005570 100 mg
30008069 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30011807 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC42170050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 4643-06-5
Molekylær formel C3 H5 Cl O
Molekylvægt (g/mol) 92.5242
Synonym 2-Propen-1-ol, 3-chloro-, (E)- (8CI), 2-Propen-1-ol, 3-chloro-, trans- (6CI), (E)-3-Chloro-2-propen-1-ol, (E)-3-Chloroallyl alcohol, trans-3-Chloro-2-propen-1-ol, trans-3-Chloroallyl alcohol
IUPAC navn (E)-3-chloroprop-2-en-1-ol
SMIL OC\C=C\Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-3-Chloro-2-propen-1-ol
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO/c4-2-1-3-5/h1-2,5H,3H2/b2-1+
Formel vægt 92.0029
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.