missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-3-Bromoacrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-Bromoacrylic Acid |
| CAS | 6213-89-4 |
| Molekylær formel | C3H3O2Br |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C3H3BrO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2H,(H,5,6)/b2-1+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\Br |
| IUPAC navn | (E)-3-bromoprop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 150.96 |
| Formel vægt | 149.9316 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?