missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-3-Bromo-4-hydroxycinnamic Acid, TRC

Artikelnummer. 30331079
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 g
Pakningsstørrelse:
2.5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30331079 2.5 g 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30331079 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB9976602.5G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-3-Bromo-4-hydroxycinnamic Acid
CAS 67808-77-9
Molekylær formel C9H7BrO3
Mængde 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C9H7BrO3/c10-7-5-6(1-3-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,11H,(H,12,13)/b4-2+
SMIL OC(=O)\C=C\c1ccc(O)c(Br)c1
IUPAC navn (E)-3-(3-bromo-4-hydroxyphenyl)prop-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 243.06
Formel vægt 241.9579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.