Få mere at vide
(E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3,7-Dimethylocta-2,6-dien-1-ol |
| CAS | 106-24-1 |
| Molekylær formel | C10H18O |
| MDL nummer | MFCD00002917 |
| Mængde | 500 g |
| SMIL | C/C(C)=C\CC/C(C)=C/CO |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.25 |
| Procent renhed | 95% |