Få mere at vide
(E)-3,7,11-Trimethyldodeca-6,10-dien-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3,7,11-Trimethyldodeca-6,10-dien-1-ol |
| CAS | 51411-24-6 |
| Molekylær formel | C15H28O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3,7,11-Trimethyl-6,10-dodecadien-1-ol, 2,3-Dihydrofarnesol |
| InChI formel | InChI=1S/C15H28O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h7,9,15-16H,5-6,8,10-12H2,1-4H3 |
| SMIL | CC(CCO)CC\C=C(/C)\CCC=C(C)C |
| Molekylvægt (g/mol) | 224.38 |