missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)acrylaldehyde, TRC

Artikelnummer. 30476554
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476554 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30476554 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN495950100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)acrylaldehyde
CAS 52661-56-0
Molekylær formel C7H5NO4
Mængde 100 mg
Synonym (2E)-3-(5-Nitro-2-furanyl)-2-propenal, (E)-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein, trans-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein
InChI formel InChI=1S/C7H5NO4/c9-5-1-2-6-3-4-7(12-6)8(10)11/h1-5H/b2-1+
SMIL C(=C\C1=CC=C([N+](=O)[O-])O1)/C=O
IUPAC navn (E)-3-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 167.12
Formel vægt 167.0219
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.