missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)acrylaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-(5-Nitrofuran-2-yl)acrylaldehyde |
| CAS | 52661-56-0 |
| Molekylær formel | C7H5NO4 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (2E)-3-(5-Nitro-2-furanyl)-2-propenal, (E)-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein, trans-3-(5-Nitro-2-furyl)acrolein |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5NO4/c9-5-1-2-6-3-4-7(12-6)8(10)11/h1-5H/b2-1+ |
| SMIL | C(=C\C1=CC=C([N+](=O)[O-])O1)/C=O |
| IUPAC navn | (E)-3-(5-nitrofuran-2-yl)prop-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 167.12 |
| Formel vægt | 167.0219 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?