Få mere at vide
(E)-(3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acryloyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-(3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)acryloyl)glycine |
| CAS | 1220-05-9 |
| Molekylær formel | C12H13NO5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Glycine, N-(4-hydroxy-3-methoxycinnamoyl)- (6CI, 7CI, 8CI), Glycine, N-[3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]- (9CI), N-[3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-oxo-2-propen-1-yl]glycine (ACI), (3-Methoxy-4-hydroxycinnamoyl)glycine, 2-[3-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)prop-2-enoylamino]acetic acid, Feruloylglycine, N-Feruloylglycine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13NO5/c1-18-10-6-8(2-4-9(10)14)3-5-11(15)13-7-12(16)17/h2-6,14H,7H2,1H3,(H,13,15)(H,16,17)/b5-3+ |
| SMIL | O=C(O)CNC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O |
| IUPAC navn | (E)-(3-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)acryloyl)glycine |
| Molekylvægt (g/mol) | 251.24 |
| Formel vægt | 251.08 |