Få mere at vide
(E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone, 97%
Artikelnummer. 15453327
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15453327 5 g 5g
15443327 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15453327 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25901.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
CAS: 123694-03-1 | C10H10O3 | 178,187 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123694-03-1
Molekylær formel C10H10O3
Molekylvægt (g/mol) 178.187
MDL nummer MFCD00916691
InChI nøgle YIFZKRGUGKLILR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-buten-2-one,4-3,4-dihydroxyphenyl-, 3e, 3,4-dihydroxybenzalacetone, acmc-20dpit
PubChem CID 53446072
IUPAC navn 4-(3,4-dihydroxyphenyl)but-3-en-2-on
SMIL CC(=O)C=CC1=CC(=C(C=C1)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-3,4-Dihydroxybenzylideneacetone
Smeltepunkt 173 °C til 175 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 178.19
Procent renhed 97%