Få mere at vide
(E)-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenylidene)acetonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenylidene)acetonitrile |
| CAS | 178676-65-8 |
| Molekylær formel | C13H13NO |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | (2E)-2-(7-methoxytetralin-1-ylidene)acetonitrile, (E)-(3,4-Dihydro-7-methoxy-1(2H)-naphthalenylidene)acetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C13H13NO/c1-15-12-6-5-10-3-2-4-11(7-8-14)13(10)9-12/h5-7,9H,2-4H2,1H3/b11-7+ |
| SMIL | COc1ccc2CCC\C(=C/C#N)\c2c1 |
| IUPAC navn | (2E)-2-(7-methoxy-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-ylidene)acetonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.25 |
| Formel vægt | 199.0997 |