missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
E-3-(4-Benzyloxy)-1-(2.4-bisbenzyloxy-6-hydroxy)phenyl)propenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | E-3-(4-Benzyloxy)-1-((2.4-bisbenzyloxy-6-hydroxy)phenyl)propenone |
| CAS | 88607-79-8 |
| Molekylær formel | C36H30O5 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | (2E)-1-[2-Hydroxy-4,6-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-[4-(phenylmethoxy)phenyl]-2-propen-1-one |
| InChI formel | InChI=1S/C36H30O5/c37-33(21-18-27-16-19-31(20-17-27)39-24-28-10-4-1-5-11-28)36-34(38)22-32(40-25-29-12-6-2-7-13-29)23-35(36)41-26-30-14-8-3-9-15-30/h1-23,38H,24-26H2/b21-18+ |
| SMIL | Oc1cc(OCc2ccccc2)cc(OCc3ccccc3)c1C(=O)\C=C\c4ccc(OCc5ccccc5)cc4 |
| IUPAC navn | (E)-1-[2-hydroxy-4,6-bis(phenylmethoxy)phenyl]-3-(4-phenylmethoxyphenyl)prop-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 542.62 |
| Formel vægt | 542.2093 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?