Få mere at vide
(E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl) akrylonitril Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30318345
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30318345 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30318345 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA6073401MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride
CAS 661489-23-2
Molekylær formel C11 H12 N2 . Cl H
Mængde 1 mg
Synonym 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+;
SMIL Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N
IUPAC navn (E)-3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitril; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 208.69
Formel vægt 208.0767