Få mere at vide
(E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl) akrylonitril Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitrile Hydrochloride |
| CAS | 661489-23-2 |
| Molekylær formel | C11 H12 N2 . Cl H |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, hydrochloride (1:1), (2E)-, 2-Propenenitrile, 3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-, monohydrochloride, (2E)- (9CI), (E)-3-(4-Amino-3,5-dimethylphenyl)-2-propenenitrile hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2.ClH/c1-8-6-10(4-3-5-12)7-9(2)11(8)13;/h3-4,6-7H,13H2,1-2H3;1H/b4-3+; |
| SMIL | Cl.Cc1cc(\C=C\C#N)cc(C)c1N |
| IUPAC navn | (E)-3-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)prop-2-enenitril; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.69 |
| Formel vægt | 208.0767 |