Få mere at vide
(E)-3-(4-((2-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)phenyl)diazenyl)benzamido)propanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-(4-((2-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)phenyl)diazenyl)benzamido)propanoic Acid |
| Analyt- eller komponentnavne | (E)-3-(4-((2-Hydroxy-3-(methoxycarbonyl)phenyl)diazenyl)benzamido)propanoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H17 N3 O6 |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17N3O6/c1-27-18(26)13-3-2-4-14(16(13)24)21-20-12-7-5-11(6-8-12)17(25)19-10-9-15(22)23/h2-8,24H,9-10H2,1H3,(H,19,25)(H,22,23)/b21-20+ |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | COC(=O)c1cccc(\N=N\c2ccc(cc2)C(=O)NCCC(=O)O)c1O |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 371.344 |
| Mængde | 5 mg |
| Vis mere |