missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylic Acid |
| CAS | 67801-07-4 |
| Molekylær formel | C10H7F3O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenoic Acid, (E)-3-(3-Trifluoromethylphenyl)-2-propenoic Acid, (E)-3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid, (E)-m-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid, trans-3-(3-Trifluoromethylphenyl)-2-propenoic Acid, trans-3-(3-Trifluoromethylphenyl)acrylic Acid, trans-3-(Trifluoromethyl)cinnamic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C10H7F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-6H,(H,14,15)/b5-4+ |
| SMIL | OC(=O)\C=C\c1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | (E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 216.16 |
| Formel vægt | 216.0398 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?