Få mere at vide
(E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylaldehyd (>90%), TRC
Artikelnummer. 30456727
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30456727 5 g
30451457 1 g
30453731 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30456727 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT7916205G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 262268-58-6
Molekylær formel C10H7F3O
Molekylvægt (g/mol) 200.16
Synonym (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-2-propenal, (2E)-3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]prop-2-enal
IUPAC navn (E)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl] prop-2-enal
SMIL FC(F)(F)c1cccc(\C=C\C=O)c1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-3-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)acrylaldehyde
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C10H7F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1-7H/b4-2+
Formel vægt 200.0449