Få mere at vide
(E)-3-[3-Ethoxy-4-(phthalimidyl)anilino]-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-cyano-2-propenamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-[3-Ethoxy-4-(phthalimidyl)anilino]-N-(3-chloro-4-fluorophenyl)-2-cyano-2-propenamide |
| CAS | 915945-39-0 |
| Molekylær formel | C26H18ClFN4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | (E)-N-(3-Chloro-4-fluorophenyl)-2-cyano-3-[[4-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)-3-ethoxyphenyl]amino]-2-propenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C26H18ClFN4O4/c1-2-36-23-12-16(8-10-22(23)32-25(34)18-5-3-4-6-19(18)26(32)35)30-14-15(13-29)24(33)31-17-7-9-21(28)20(27)11-17/h3-12,14,30H,2H2,1H3,(H,31,33)/b15-14+ |
| SMIL | CCOc1cc(N\C=C(/C#N)\C(=O)Nc2ccc(F)c(Cl)c2)ccc1N3C(=O)c4ccccc4C3=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 504.9 |