Få mere at vide
(E)-3,3-Diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific™
Shop alle Thermo Scientific produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3, 3-Diethoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 153737-25-8 |
| CAS min % | 96.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 135.0°C to 145.0°C (0.1 Torr) |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 96% min. (GC) |
| Molekylær formel | C13H25BO4 |
| Brydningsindeks | 1.441 |
| Vis mere |
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Individuate un'opportunità di miglioramento?