Få mere at vide
(E)-3-(3-(4-Fluorophenyl)-1-isopropyl-1H-indol-2-yl)acrylaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]prop-2-enal |
| CAS | 93957-50-7 |
| Molekylær formel | C20 H18 F N O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Propenal, 3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-, (2E)-, 2-Propenal, 3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-, (E)-, (2E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-2-propenal |
| InChI formel | InChI=1S/C20H18FNO/c1-14(2)22-18-7-4-3-6-17(18)20(19(22)8-5-13-23)15-9-11-16(21)12-10-15/h3-14H,1-2H3/b8-5+ |
| SMIL | CC(C)n1c(\C=C\C=O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13 |
| IUPAC navn | (E)-3-[3-(4-fluorophenyl)-1-propan-2-ylindol-2-yl]prop-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.36 |
| Formel vægt | 307.1372 |