Få mere at vide
(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]prop-2-enal, Mikromol™
Artikelnummer. 30051849
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051849 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051849 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0676.140025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
(E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]prop-2-enal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]prop-2-enal
CAS 93957-50-7
Analyt- eller komponentnavne (E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]prop-2-enal
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C20 H18 F N O
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Propenal, 3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-, (2E)-, 2-Propenal, 3-[3-(4-fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-, (E)-, (2E)-3-[3-(4-Fluorophenyl)-1-(1-methylethyl)-1H-indol-2-yl]-2-propenal
InChI formel InChI=1S/C20H18FNO/c1-14(2)22-18-7-4-3-6-17(18)20(19(22)8-5-13-23)15-9-11-16(21)12-10-15/h3-14H,1-2H3/b8-5+
SMIL CC(C)n1c(\C=C\C=O)c(c2ccc(F)cc2)c3ccccc13
IUPAC navn (E)-3-[3-(4-fluorophenyl)-1-isopropyl-indol-2-yl]prop-2-enal
Molekylvægt (g/mol) 307.36
Mængde 25 mg
Formel vægt 307.1372 g/mol