missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-3-(2-Fluorophenyl)-N-((S)-1-(3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-yl)-ethyl]acrylamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-(2-Fluorophenyl)-N-[(S)-1-(3,4-dihydro-2H-benzo[1,4]oxazin-6-yl)-ethyl]acrylamide |
| CAS | 697287-48-2 |
| Molekylær formel | C19H19FN2O2 |
| Mængde | 2 mg |
| Synonym | N-[(1S)-1-(3,4-Dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)ethyl]-3-(2-fluorophenyl)-2-propenamide |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19FN2O2/c1-13(15-6-8-18-17(12-15)21-10-11-24-18)22-19(23)9-7-14-4-2-3-5-16(14)20/h2-9,12-13,21H,10-11H2,1H3,(H,22,23)/b9-7+/t13-/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H](NC(=O)\C=C\c1ccccc1F)c2ccc3OCCNc3c2 |
| IUPAC navn | (E)-N-[(1S)-1-(3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazin-6-yl)ethyl]-3-(2-fluorophenyl)prop-2-enamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 326.36 |
| Formel vægt | 326.1431 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?