Få mere at vide
(E)-3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]benzaldehyde |
| CAS | 120578-03-2 |
| Molekylær formel | C18 H12 Cl N O |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 3-[(1E)-2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]benzaldehyde |
| InChI formel | InChI=1S/C18H12ClNO/c19-16-7-5-15-6-9-17(20-18(15)11-16)8-4-13-2-1-3-14(10-13)12-21/h1-12H/b8-4+ |
| SMIL | Clc1ccc2ccc(\C=C\c3cccc(C=O)c3)nc2c1 |
| IUPAC navn | 3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 293.75 |
| Formel vægt | 293.0607 |