missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

E 215, TRC

Artikelnummer. 30403810
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30403810 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30403810 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE97511810G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate
CAS 35285-68-8
Molekylær formel C9 H9 O3 . Na
Mængde 10 g
Synonym Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium deriv., 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium salt, Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Ethyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Sodium ethyl p-hydroxybenzoate, Sodium p-(carbethoxy)phenoxide
InChI formel InChI=1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
SMIL [Na+].CCOC(=O)c1ccc([O-])cc1
IUPAC navn sodium;4-ethoxycarbonylphenolate
Molekylvægt (g/mol) 188.16
Formel vægt 188.0449
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.