missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
E 215, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate |
| CAS | 35285-68-8 |
| Molekylær formel | C9 H9 O3 . Na |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Sodium Ethyl Parahydroxybenzoate, p-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium deriv., 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester sodium salt, Ethyl 4-hydroxybenzoate sodium salt, Ethyl p-hydroxybenzoate sodium salt, Sodium ethyl p-hydroxybenzoate, Sodium p-(carbethoxy)phenoxide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3.Na/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7;/h3-6,10H,2H2,1H3;/q;+1/p-1 |
| SMIL | [Na+].CCOC(=O)c1ccc([O-])cc1 |
| IUPAC navn | sodium;4-ethoxycarbonylphenolate |
| Molekylvægt (g/mol) | 188.16 |
| Formel vægt | 188.0449 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?