Få mere at vide
Tocris Bioscience™ E 2012
Beskrivelse
E 2012 is a γ-secretase modulator. Lowers Aβ40 and Aβ42 levels and increases Aβ37 levels, in vitro and in vivo. Displays no effect on γ-secretase processing of Notch, EphA4 and EphB2.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (3E)-1-[(1S)-1-(4-Fluorophenyl)ethyl]-3-[[3-methoxy-4-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl]methylene]-2-piperidone |
| CAS | 870843-42-8 |
| Mængde | 10 mg |
| Molekylær formel | C25H26FN3O2 |
| Formel vægt | 419.49 |
| Renhed | 98% |