Få mere at vide
(E)-2-Pentenal, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2-Pentenal |
| CAS | 1576-87-0 |
| Molekylær formel | C5H8O |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2-trans-Pentenal, trans-2-Pentenal, (2E)-2-Pentenal |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8O/c1-2-3-4-5-6/h3-5H,2H2,1H3/b4-3+ |
| SMIL | CC\C=C\C=O |
| IUPAC navn | (E)-pent-2-enal |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.12 |
| Formel vægt | 84.0575 |