missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-2-Octadecenoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30417972
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30417972 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30417972 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCO8600555MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-2-Octadecenoic Acid
CAS 2825-79-8
Molekylær formel C18 H34 O2
Mængde 5 mg
Synonym trans-2-Octadecenoic Acid, (2E)-2-Octadecenoic Acid
InChI formel InChI=1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h16-17H,2-15H2,1H3,(H,19,20)/b17-16+
SMIL CCCCCCCCCCCCCCC\C=C\C(=O)O
IUPAC navn (E)-octadec-2-enoic acid
Molekylvægt (g/mol) 282.461
Formel vægt 282.256
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.