Få mere at vide
(E)-2-(N-Propylbut-2-enamido) butansyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2-(N-Propylbut-2-enamido)butanoic Acid |
| CAS | 2519504-72-2 |
| Molekylær formel | C11H19NO3 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[(1-Oxo-2-buten-1-yl)propylamino]butanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C11H19NO3/c1-4-7-10(13)12(8-5-2)9(6-3)11(14)15/h4,7,9H,5-6,8H2,1-3H3,(H,14,15)/b7-4+ |
| SMIL | OC(C(N(C(/C=C/C)=O)CCC)CC)=O |
| IUPAC navn | (E)-2-(N-propylbut-2-enamido)butansyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 213.27 |
| Formel vægt | 213.14 |