Få mere at vide
(E)-2-Hydroxy-6-(4-hydroxystyryl)benzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2-Hydroxy-6-(4-hydroxystyryl)benzoic Acid |
| CAS | 491-79-2 |
| Molekylær formel | C15H12O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | Hydrangeic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H12O4/c16-12-8-5-10(6-9-12)4-7-11-2-1-3-13(17)14(11)15(18)19/h1-9,16-17H,(H,18,19)/b7-4+ |
| SMIL | OC(C=C1)=CC=C1/C=C/C2=C(C(O)=CC=C2)C(O)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 256.25 |