Få mere at vide
(E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(pyridin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)benzoesyre, TRC
Artikelnummer. 30394583
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30394583 25 mg
30403236 100 mg
30405369 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 30394583 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH10106025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2033064-44-5
Molekylær formel C24H19N5O7S2
Molekylvægt (g/mol) 553.56
IUPAC navn 2-hydroxy-5-[(E)-[4-[[4-(pyridin-2-ylsulfamoyl)phenyl]sulflamoyl]phenyl]diazenyl]benzoesyre
SMIL OC(=O)c1cc(ccc1O)N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)Nc3ccc(cc3)S(=O)(=O)Nc4ccccn4
Specifications
Kemisk navn eller materiale (E)-2-Hydroxy-5-((4-(N-(4-(N-(pyridin-2-yl)sulfamoyl)phenyl)sulfamoyl)phenyl)diazenyl)benzoic Acid
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C24H19N5O7S2/c30-22-13-8-18(15-21(22)24(31)32)27-26-16-4-9-19(10-5-16)37(33,34)28-17-6-11-20(12-7-17)38(35,36)29-23-3-1-2-14-25-23/h1-15,28,30H,(H,25,29)(H,31,32)
Formel vægt 553.0726