Få mere at vide
(E)-2-Hexadecen-1-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2-Hexadecen-1-ol |
| CAS | 26993-32-8 |
| Molekylær formel | C16H32O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | (2E)-2-Hexadecen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h14-15,17H,2-13,16H2,1H3/b15-14+ |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCC\C=C\CO |
| IUPAC navn | (E)-hexadec-2-en-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.42 |
| Formel vægt | 240.2453 |