Få mere at vide
(E)-2-Heptylidenecyclopentanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2-Heptylidenecyclopentanone |
| CAS | 162190-76-3 |
| Molekylær formel | C12H20O |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H20O/c1-2-3-4-5-6-8-11-9-7-10-12(11)13/h8H,2-7,9-10H2,1H3/b11-8+ |
| SMIL | O=C1/C(CCC1)=C/CCCCCC |
| IUPAC navn | (2E)-2-heptylidenecyclopentan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.29 |
| Formel vægt | 180.1514 |