Få mere at vide
(E)-2-Hepten-1-al 100 μg/ml i acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2-Hepten-1-al |
| CAS | 18829-55-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (E)-2-Hepten-1-al |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C7 H12 O |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 2-Heptenal, (E)- (8CI), (2E)-2-Heptenal, (2E)-Heptenal, (E)-2-Heptenal, 2-trans-Heptenal, n-Hept-trans-2-enal, trans-2-Hepten-1-al, trans-2-Heptenal |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O/c1-2-3-4-5-6-7-8/h5-7H,2-4H2,1H3/b6-5+ |
| SMIL | CCCC\C=C\C=O |
| Vis mere |