Få mere at vide
(E)-(2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2-(Furan-2-yl)-2-(methoxyimino)acetic Acid |
| CAS | 69384-96-9 |
| Molekylær formel | C15 H10 F3 N O S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | (alphaE)-(Methoxyimino)-2-furanacetic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10F3NOS/c1-9(20)19-11-4-2-3-5-13(11)21-14-7-6-10(8-12(14)19)15(16,17)18/h2-8H,1H3 |
| SMIL | CC(=O)N1c2ccccc2Sc3ccc(cc13)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 1-[2-(trifluoromethyl)phenothiazin-10-yl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.306 |
| Formel vægt | 309.044 |