Få mere at vide
(E)-2,3,-Dehydro-cinacalcet, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2,3,-Dehydro-cinacalcet |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H20F3N/c1-16(20-13-5-10-18-9-2-3-12-21(18)20)26-14-6-8-17-7-4-11-19(15-17)22(23,24)25/h2-13,15-16,26H,14H2,1H3/b8-6+/t16-/m1/s1 |
| Formel vægt | 355.1548 |