Få mere at vide
(E)-2-(3-Chloroprop-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-2-(3-Chloroprop-1-en-1-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane |
| CAS | 153724-93-7 |
| Molekylær formel | C9H16BClO2 |
| MDL nummer | MFCD09260446 |
| Mængde | 1 g |
| SMIL | CC1(C)C(C)(C)OB(/C=C/CCl)O1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 202.49 |
| Procent renhed | 95% |