Få mere at vide
(E)-2-(2-((6-(2-Cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl)oxy)phenyl)-3-methoxyacrylic Acid, TRC
Artikelnummer. 30133148
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133148 5 mg
30134591 1 mg
30006383 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133148 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR0702405MG
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1185255-09-7
Molekylær formel C21 H15 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 389.36
Synonym Azoxystrobin (free acid), Benzeneacetic acid, 2-[[6-(2-cyanophenoxy)-4-pyrimidinyl]oxy]-α-(methoxymethylene)-, (αE)-, (E)-2-(2-(6-(2-cyano-phenoxy)pyrimidin-4-yloxy)-phenyl)-3-methoxy-acrylic acid
IUPAC navn (E)-2-[2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yl]oxyphenyl]-3-methoxyprop-2-enoic acid
SMIL CO\C=C(\C(=O)O)/c1ccccc1Oc2cc(Oc3ccccc3C#N)ncn2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Azoxystrobin (free acid)
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H15N3O5/c1-27-12-16(21(25)26)15-7-3-5-9-18(15)29-20-10-19(23-13-24-20)28-17-8-4-2-6-14(17)11-22/h2-10,12-13H,1H3,(H,25,26)/b16-12+
Formel vægt 389.1012
Procent renhed >95%