Få mere at vide
(E)-2-(1,6,7,8-Tetrahydro-2H-indeno[5,4-b]furan-8-ylidene)ethylamine, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2,6,7,8-Tetrahydro-1H-indeno[5,4-b]furan-8-yl-ethylamine |
| CAS | 196597-61-2 |
| Molekylær formel | C13 H15 N O |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H15NO/c14-7-5-10-2-1-9-3-4-12-11(13(9)10)6-8-15-12/h3-5H,1-2,6-8,14H2/b10-5+ |
| SMIL | NC\C=C\1/CCc2ccc3OCCc3c12 |
| IUPAC navn | (2E)-2-(1,2,6,7-tetrahydrocyclopenta[e][1]benzofuran-8-ylidene)ethanamine |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.26 |
| Formel vægt | 201.1154 |