Få mere at vide
(E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-1-Methoxy-4-(prop-1-en-1-yl)benzene |
| CAS | 4180-23-8 |
| Molekylær formel | C10H12O |
| MDL nummer | MFCD00009284 |
| Mængde | 1 kg |
| SMIL | C/C=C/C1=CC=C(OC)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 148.20 |
| Procent renhed | 97% |