Få mere at vide
(E)-1-Hepten-1,2-diboronsyre-bis(pinacol)-ester, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11395455
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11395455 1 g 1g
11305465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11395455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19649.03
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 307531-74-4
Molekylær formel C19H36B2O4
Molekylvægt (g/mol) 350.113
MDL nummer MFCD02683463
InChI nøgle KBMWLQPDFRGVTD-PFONDFGASA-N
Synonym 1-cis-1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl heptene, e-1-heptene-1,2-diboronic acid bis pinacol ester, 1,2-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl-1-heptene, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1e-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-1-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-e-1-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-2-1-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl hept-1-en-2-yl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 5708398
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-[(E)-1-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)hept-1-en-2-yl]-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C=C(B2OC(C(O2)(C)C)(C)C)CCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (E)-1-Heptene-1,2-diboronic acid bis(pinacol) ester
Kogepunkt 108 °C (0,08 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 1 g
Beilstein 8859280
Formel vægt 350.12
Procent renhed 98%