missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-1-Ethoxy-1-penten-3-one (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-1-Ethoxy-1-penten-3-one |
| CAS | 79317-83-2 |
| Molekylær formel | C7H12O2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H12O2/c1-3-7(8)5-6-9-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+ |
| SMIL | CCO\C=C\C(=O)CC |
| IUPAC navn | (E)-1-ethoxypent-1-en-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 128.17 |
| Formel vægt | 128.0837 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?