Få mere at vide
E-1-Bromo-6,6-dimethyl-6-methylcarboxylate-2-en-4-yne, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | E-1-Bromo-6,6-dimethyl-6-methylcarboxylate-2-en-4-yne |
| CAS | 1076199-57-9 |
| Molekylær formel | C10H13BrO2 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (E)-7-Bromo-2,2-dimethyl-5-hepten-3-ynoic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C10H13BrO2/c1-10(2,9(12)13-3)7-5-4-6-8-11/h4,6H,8H2,1-3H3/b6-4+ |
| SMIL | COC(=O)C(C)(C)C#C\C=C\CBr |
| IUPAC navn | methyl (E)-7-bromo-2,2-dimethylhept-5-en-3-ynoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 245.11 |
| Formel vægt | 244.0099 |