Få mere at vide
(E)-1-(4-(4-(2-Methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethanone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-1-(4-(4-(2-Methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethanone |
| CAS | 938071-77-3 |
| Molekylær formel | C17 H24 N2 O |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H24N2O/c1-4-14(2)13-18-9-11-19(12-10-18)17-7-5-16(6-8-17)15(3)20/h4-8H,9-13H2,1-3H3/b14-4+ |
| SMIL | C\C=C(/C)\CN1CCN(CC1)c2ccc(cc2)C(=O)C |
| IUPAC navn | 1-[4-[4-[(E)-2-methylbut-2-enyl]piperazin-1-yl]phenyl]ethanone |
| Molekylvægt (g/mol) | 272.385 |
| Formel vægt | 272.189 |