missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(E)-1-(4-(4-(2-Methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethanone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 30465232
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30465232 100 mg
30478115 500 mg
30476791 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30465232 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM725995100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 938071-78-4
Molekylær formel C17H24N2O . x(HCl)
Molekylvægt (g/mol) 308.8
Synonym Membrane Traffic Inhibitor, A5 Hydrochloride
IUPAC navn (E)-1-(4-(4-(2-methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethan-1-one hydrochloride
SMIL CC(C1=CC=C(N2CCN(C/C(C)=C/C)CC2)C=C1)=O.Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (E)-1-(4-(4-(2-Methylbut-2-en-1-yl)piperazin-1-yl)phenyl)ethanone Hydrochloride
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H24N2O.ClH/c1-4-14(2)13-18-9-11-19(12-10-18)17-7-5-16(6-8-17)15(3)20;/h4-8H,9-13H2,1-3H3;1H/b14-4+;
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.