Få mere at vide
(E)-1-[4-[2-(N,N-Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1-[4-(trimethylacetoxy)phenyl]-2-phenylbut-1-ene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-1-[4-[2-(N,N-Dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1-[4-(trimethylacetoxy)phenyl]-2-phenylbut-1-ene |
| CAS | 177748-19-5 |
| Molekylær formel | C31H37NO3 |
| Mængde | 5 mg |
| Synonym | (E)-4-O-Butoxycarbonyl Tamoxifen |
| InChI formel | InChI=1S/C31H37NO3/c1-7-28(23-11-9-8-10-12-23)29(24-13-17-26(18-14-24)34-22-21-32(5)6)25-15-19-27(20-16-25)35-30(33)31(2,3)4/h8-20H,7,21-22H2,1-6H3/b29-28+ |
| SMIL | CC\C(=C(/c1ccc(OCCN(C)C)cc1)\c2ccc(cc2)C(=O)OC(C)(C)C)\c3ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.63 |