Få mere at vide
(E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-1-(3-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)acryloyl)-5,6-dihydropyridin-2(1H)-one |
| CAS | 20069-09-4 |
| Molekylær formel | C17H19NO5 |
| MDL nummer | MFCD00075706 |
| Mængde | 1 mg |
| SMIL | O=C1C=CCCN1C(/C=C/C2=CC(OC)=C(C(OC)=C2)OC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 317.34 |
| Procent renhed | 98% |