missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(E)-1-[3-[2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol, Mikromol™
Beskrivelse
(E)-1-[3-[2-(7-Chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol |
| CAS | 149968-10-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C20 H16 Cl N O |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenemethanol, 3-[(1E)-2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-, Benzenemethanol, 3-[2-(7-chloro-2-quinolinyl)ethenyl]-α-ethenyl-, (E)-, (E)-1-[3-[2-(7-Chloro-2-quinolinyl)ethenyl]phenyl]-2-propen-1-ol |
| InChI formel | InChI=1S/C20H16ClNO/c1-2-20(23)16-5-3-4-14(12-16)6-10-18-11-8-15-7-9-17(21)13-19(15)22-18/h2-13,20,23H,1H2/b10-6+ |
| SMIL | OC(C=C)c1cccc(\C=C\c2ccc3ccc(Cl)cc3n2)c1 |
| IUPAC navn | 1-[3-[(E)-2-(7-chloroquinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]prop-2-en-1-ol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?