Få mere at vide
E-1-(2-Cyano-2-Hydroxyiminoacetyl)-3-Ethylurea, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | E-1-(2-Cyano-2-hydroxyiminoacetyl)-3-ethylurea |
| CAS | 41078-09-5 |
| Molekylær formel | C6H8N4O3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2-Cyano-N-[(ethylamino)carbonyl]-2-(hydroxyimino)acetamide, 2-Cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-(hydroxyimino)acetamide |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N4O3/c1-2-8-6(12)9-5(11)4(3-7)10-13/h13H,2H2,1H3,(H2,8,9,11,12)/b10-4+ |
| SMIL | O=C(NCC)NC(/C(C#N)=N/O)=O |
| IUPAC navn | (2E)-2-cyano-N-(ethylcarbamoyl)-2-hydroxyiminoacetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 184.15 |
| Formel vægt | 184.0596 |