Få mere at vide
(E)-1,2,4-Trimethoxy-5-(prop-1-en-1-yl)benzene, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (E)-1,2,4-Trimethoxy-5-(prop-1-en-1-yl)benzene |
| CAS | 2883-98-9 |
| Molekylær formel | C12H16O3 |
| MDL nummer | MFCD00064457 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | C/C=C/C1=C(OC)C=C(OC)C(OC)=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 208.25 |
| Procent renhed | 95% |