Få mere at vide
DZ2002, MedChemExpress
Artikelnummer. 16493557
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16493557 50 mg
16477538 10 mg
16460018 5 mg
16457486 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16493557 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY18620
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress DZ2002 is a potent and reversible S-Adenosyl-L-homocysteine Hydrolase(SAHH; AdoHcy Hydrolase) inhibitor with Ki of 17.9 nM.
DZ2002 is a potent and reversible S-Adenosyl-L-homocysteine Hydrolase(SAHH
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale DZ2002
CAS 33231-14-0
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H13N5O3
Mængde 50 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 61 mg/mL (242.80 mM)
SMIL OC(C(OC)=O)CCN1C(N=CN=C2N)=C2N=C1
Molekylvægt (g/mol) 251.24
Formel vægt 251.24
Procent renhed 98.0%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation